Learn More
Acetato de lantano(III) sesquihidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376328 50 g 50 g
11366328 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011263.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25721-92-0
Fórmula molecular C12H24La2O15
Peso molecular (g/mol) 686.12
Número MDL MFCD00013037
Clave InChI RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Punto de fusión <200°C (in -1.5H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal La(OOCCH3)3·1.5H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.05 (316.03 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic