Learn More
Cloruro de lantano, hidratado, 64,5-70 % de LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144360 100 g Frasco de vidrio 100 g
10114410 500 g Frasco de vidrio 500 g
11974191 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10144360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20211-76-1
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00149753
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride, hydrated
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LaCl3·xH2O
Índice Merck 10,5193
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 64.5 to 70% LaCl3
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum chloride, hydrated
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.