Learn More
Cloruro de lantano, heptahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073253 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10457260 25 g 25 GR
10161430 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0451/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Cl3La.7H2O, número CAS-10025-84-0, 100 g, blanco, 371,38 g/mol, 91 °C, 149756, jarra de plástico para polvo, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Punto de fusión 91°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.