Learn More
Cloruro de lantano heptahidrato, para AAS, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073254 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
10040250 25 g 25 GR
10214250 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 10040250
Marca: Fisher Chemical L/0455/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Punto de fusión 91°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo