Learn More
Sustrato de óxido de aluminio y lantano, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por un lado, orientación 100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4905389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
11368847 1 Ea. cada uno
11358847 5 Ea. paquete de 5
2 options
Código de producto. 11368847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038501.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Orientación 100
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-65-5
Fórmula molecular LaAlO3
Número MDL MFCD00144550
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Nombre de nota Polished One Side
Color Marrón-amarillo
Forma física Placa
Cantidad 1 Ea.
Información de solubilidad Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.