missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanopepden, MedChemExpress

Código de producto. 16460166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460166 2 mg 2 miligramos
16491259 1 mg 1 miligramo
16407927 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460166

Marca: Medchem Express HY12480

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.

Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lanopepden
Forma física Solid
CAS 1152107-25-9
Color Amarillo claro
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34FN7O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GSK 1322322
SMILES FC1=C(N2CCN(CCOC3)[C@@]3([H])C2)N=C(C)N=C1NNC([C@H](CC4CCCC4)CN(C=O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 479.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.55
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.