missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Langerin/CD207 Antibody (LGRN/7430) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20734
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Langerin/CD207 Monoclonal antibody specifically detects Langerin/CD207 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Langerin/CD207 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin | |
| Recombinant fragment (around aa50-250) of human Langerin/CD207 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| metabolism, Signal Transduction | |
| 50489 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LGRN/7430 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido