missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanabecestat, MedChemExpress

Código de producto. 16460036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460036 2 mg 2 miligramos
16489696 50 mg 50 miligramos
16484436 100 mg 100 miligramos
16453148 10 mg 10 miligramos
16405887 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460036

Marca: Medchem Express HY100740

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.

Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lanabecestat
CAS 1383982-64-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N4O
Cantidad 2 mg
Sinónimo AZD3293 LY3314814
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.41 mM)
SMILES CC#CC1=CC(C2=CC([C@@]34N=C(C)C(N)=N4)=C(C[C@@]53CC[C@@H](OC)CC5)C=C2)=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 412.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.53
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.