missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP2 Mouse anti-Human, Clone: 2D3B9, Proteintech

Código de producto. 16818055 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16818055 20 μL 20 microlitros
16808055 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16818055

Marca: Proteintech 663011IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lysosomes are membrane-bound vacuoles which play a critical role in cellular metabolism. These organelles participate in endocytosis, the synthesis and assembly of acid hydrolases, act as sites for digestion of foreign materials and for specialized autolytic cellular processes. Membrane-associated glycoproteins have an important role in normal lysosomal function. Prior to posttranslational modification, Lysosome Associated Membrane Protein 2 (LAMP 2) is an approximately 45 kDa polypeptide. Mature, functional LAMP 2 is extensively glycosylated with a variety of different N-linked and O-linked oligosaccharides with a total molecular weight of approximately 100-110 kDa. LAMP 2 has a structure comprised of a large amino-terminal intra-lysosomal domain, a hydrophobic trans-membrane domain, and a short carboxyl-terminal cytoplasmic tail.

Especificaciones

Antígeno LAMP2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2D3B9
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LAMP2
N.º de referencia del gen P13473
Alias de gen CD107b, LAMP 2, LAMP2, LAMPB, LGP110
Símbolos de los genes LAMP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LAMP2 Fusion Protein Ag0595
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgA
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.