missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Lysosomes are membrane-bound vacuoles which play a critical role in cellular metabolism. These organelles participate in endocytosis, the synthesis and assembly of acid hydrolases, act as sites for digestion of foreign materials and for specialized autolytic cellular processes. Membrane-associated glycoproteins have an important role in normal lysosomal function. Lamp1, also known as lysosome associated membrane protein 1, is a heavily glycosylated membrane protein of the lysosome. It contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LAMP1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.48 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LAMP1 |
| N.º de referencia del gen | P11279 |
| Alias de gen | CD107a, LAMP 1, LAMP1, LAMPA, LGP120 |
| Símbolos de los genes | LAMP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?