missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP1 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17536294
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17536294 30 μL 30 microlitros
17516294 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17536294

Marca: Origene Technologies TA811974S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAMP1 Monoclonal antibody specifically detects LAMP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno LAMP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LAMP1
N.º de referencia del gen P11279
Alias de gen 120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; AI196048; CD107 antigen-like family member A; CD107a; I79_011073; Lamp I; LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120; LGP-120; LGPA; LGP-A; lysosomal associated membrane protein 1; Lysosomal associated membrane protein 1 (120 kDa); lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal-associated membrane protein 1; lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 29-382 of human LAMP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.