Learn More
UVP La lámpara XX-40BLB con soportes de sobremesa incluidos aluminio 220-240 V 50/60 Hz longitud 1260 mm se suministra con 2 tubos BLB de 40 W y 365 nm UVP
Código de producto. 12832979
Change view
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
12832979 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 12832979
Marca: UVP 95004305