missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAMP-1/CD107a Antibody (5E7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
201.60€ - 458.85€
Especificaciones
| Antígeno | LAMP-1/CD107a |
|---|---|
| Clon | 50000000 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 2.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18251040
|
Novus Biologicals
NBP2-52721SS |
0.025 mg |
214.00€ 201.60€ / 25 microgramos Ahorro 12.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18073524
|
Novus Biologicals
NBP2-52721 |
0.1 mg |
486.00€ 458.85€ / 0.10 miligramo Ahorro 27.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| LAMP-1/CD107a | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Autophagy, Cholesterol Metabolism, Endosome Markers, Glycobiology, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Virology Bacteria and Parasites | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 3916 | |
| Partial recombinant protein made to an internal portion of the human LAMP1 protein (between amino acids 200-400) [UniProt P11279] | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 50000000 | |
| Western Blot 2.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1 | |
| LAMP1 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto