Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radiación de poliéster laminado
Código de producto. 10412614
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10412614 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 10412614
Marca: Brady™ 250212
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 304-TRI 050-B7541
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 50 mm
Temperatura máxima 110 °C
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes
Tipo de producto Señal de advertencia de radioactividad
Color Negro sobre amarillo