Learn More
Sperian Protection™ Cubrebotas ligeros de polipropileno laminado con película de polietileno Mutex
Código de producto. 15117772
Change view
Click to view available options
Tamaño:
45
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15117772 45 100 pares
1 options
Código de producto. 15117772
Marca: Sperian Protection™ 4550000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Blanco, Gris
Para utilizar con (aplicación) Work environments with low risk hazards : As benign cleaning products, diluted detergent solutions, fats, etc.
Altura (métrico) 57 mm
Longitud (métrico) 32 mm
Material Polipropileno, Polietileno
Tamaño 45
Tipo de producto Mutex Light Overboots