Learn More
Brady™ Señales de advertencia de poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | PIC 303-TRI 100-B7541 (BRANDED) |
| Material | Polyester |
| Cantidad | 3/Pk. |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipe markers and safety signs |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0.024 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |