Learn More
Brady™ Señales de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. 10577234
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias corrosivas
Advertencia de sustancias peligrosas
Pictograma de advertencia de baterías corrosivas
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado unitSize
10577234 200 mm Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes cada uno
10376094 100 mm Pictograma de advertencia de baterías corrosivas cada uno
15138743 50 mm Sustancias radiactivas 7C III 1 rollo
10775315 100 mm Advertencia de sustancias corrosivas cada uno
10403194 100 mm Advertencia de sustancias peligrosas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10577234 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250247
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Alternate Part Number PIC 315-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo