Learn More
Brady™ Señal de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. p-8000089
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10000674
Marca: Brady™ 250201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo