Learn More
Brady™ Señal de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. 10481834
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10481834 200 mm 1 PCS
10000674 100 mm cada uno
11720194 315 mm cada uno
10653385 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10481834 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250202
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo