Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. p-8001115
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Advertencia de peligro de tropiezo
Advertencia de riesgo de deslizamiento
Advertencia de vehículos industriales
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10151984
Marca: Brady™ 250273
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number PIC 324-TRI 100-B7541
Material Polyester
Cantidad 1 Ea.
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Pipe markers and safety signs
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0.024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de riesgo de deslizamiento
Tipo de producto Warning Safety Sign
Color Black on Yellow