Learn More
Brady™ Señales de transporte de poliéster laminado
Código de producto. 11724874
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Texto mostrado:
Combustión espontánea 4
Inflamable cuando está húmedo 4
Líquido altamente inflamable 3
Sólido inflamable 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado unitSize
11724874 100 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
10412034 100 mm Combustión espontánea 4 cada uno
10694915 200 mm Combustión espontánea 4 cada uno
10214894 200 mm Sólido inflamable 4 cada uno
11734874 200 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
11794884 297 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
11764884 297 mm Líquido altamente inflamable 3 cada uno
11784884 297 mm Combustión espontánea 4 cada uno
8 options
Código de producto. 11724874
Marca: Brady™ 257510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Inflamable cuando está húmedo 4
Tipo de producto Señal de transporte
Color Azul