Learn More
Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Código de producto. p-8001114
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
297 mm
Color:
Blanco sobre verde
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre rojo y amarillo
Negro sobre verde
Transparente
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias tóxicas
Diversos artículos y sustancias peligrosas 9
Gas no inflamable ni tóxico 2
Peróxido orgánico 5.2
Sustancia corrosiva 8
Sustancia corrosiva 8
Sustancia oxidante 6
Sustancia peligrosa 9
Sustancia tóxica 6
Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1
Sustancias peligrosas para el medio ambiente
Sustancias tóxicas y nocivas 6.1
Cantidad:
1 unidad
250/rollo
3/paq.
7/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Color Texto mostrado Cantidad unitSize
10725505 100 mm Negro sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
10254844 200 mm Negro sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
11754884 297 mm Negro sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
11740953 297 mm Negro sobre rojo y amarillo Peróxido orgánico 5.2 1 unidad cada uno
10090284 100 mm Negro sobre blanco Sustancia corrosiva 8 1 unidad cada uno
10102414 100 mm Negro sobre blanco Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 1 unidad cada uno
10224894 100 mm Negro sobre blanco Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 1 unidad cada uno
11780993 100 mm Negro sobre blanco Sustancias peligrosas para el medio ambiente 1 unidad cada uno
11731003 100 mm Negro sobre blanco Sustancias peligrosas para el medio ambiente 250/rollo 1 rollo
10162454 200 mm Negro sobre blanco Sustancia corrosiva 8 1 unidad cada uno
10305964 200 mm Negro sobre blanco Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 1 unidad cada uno
10575884 200 mm Negro sobre blanco Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 1 unidad cada uno
11790993 200 mm Negro sobre blanco Sustancias peligrosas para el medio ambiente 1 unidad cada uno
11734894 297 mm Negro sobre blanco Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 1 unidad cada uno
11724894 297 mm Negro sobre blanco Sustancia corrosiva 8 1 unidad cada uno
11711003 297 mm Negro sobre blanco Sustancias peligrosas para el medio ambiente 1 unidad cada uno
10204514 100 mm Negro sobre amarillo Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 1 unidad cada uno
10420884 200 mm Negro sobre amarillo Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 1 unidad cada uno
10402034 200 mm Negro sobre amarillo Advertencia de sustancias tóxicas 1 unidad cada uno
10401844 100 mm Negro sobre amarillo Advertencia de sustancias tóxicas 3/paq. cada uno
10225053 50 mm Negro sobre amarillo Advertencia de sustancias tóxicas 7/paq. cada uno
11704894 297 mm Negro sobre amarillo Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 1 unidad cada uno
11700234 100 mm Transparente Sustancia peligrosa 9 250/rollo 1 rollo
11790224 100 mm Transparente Sustancia corrosiva 8 250/rollo 1 rollo
11780224 100 mm Transparente Sustancia oxidante 6 250/rollo 1 rollo
11770224 100 mm Transparente Sustancia tóxica 6 250/rollo 1 ROLL
11700214 100 mm Blanco sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
11720214 297 mm Blanco sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
11750244 100 mm Blanco sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 250/rollo 1 rollo
11710214 200 mm Blanco sobre verde Gas no inflamable ni tóxico 2 1 unidad cada uno
30 options
Código de producto. 10725505
Marca: Brady™ 257502
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Alternate Part Number ADR 2.2B-100*100-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Romboide
Texto mostrado Gas no inflamable ni tóxico 2
Tipo de producto Señal de transporte
Color Negro sobre verde