Learn More
Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
297 mm
Color:
Blanco sobre verde
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre rojo y amarillo
Negro sobre verde
Transparente
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias tóxicas
Diversos artículos y sustancias peligrosas 9
Gas no inflamable ni tóxico 2
Peróxido orgánico 5.2
Sustancia corrosiva 8
Sustancia corrosiva 8
Sustancia oxidante 6
Sustancia peligrosa 9
Sustancia tóxica 6
Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1
Sustancias peligrosas para el medio ambiente
Sustancias tóxicas y nocivas 6.1
Cantidad:
1 unidad
250/rollo
3/paq.
7/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 6.2RL-100*100-B7541 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Mostrar más |