Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Señales y rótulos
- Señales de peligro físico
- Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Código de producto. 11770224
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
297 mm
Color:
Blanco sobre verde
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre rojo y amarillo
Negro sobre verde
Transparente
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias tóxicas
Diversos artículos y sustancias peligrosas 9
Gas no inflamable ni tóxico 2
Peróxido orgánico 5.2
Sustancia corrosiva 8
Sustancia corrosiva 8
Sustancia oxidante 6
Sustancia peligrosa 9
Sustancia tóxica 6
Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1
Sustancias peligrosas para el medio ambiente
Sustancias tóxicas y nocivas 6.1
Cantidad:
1 unidad
250/rollo
3/paq.
7/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
| Código de producto. | Altura (métrico) | Color | Texto mostrado | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11770224 | 100 mm | Transparente | Sustancia tóxica 6 | 250/rollo | 1 ROLL |
| 10725505 | 100 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 10254844 | 200 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11754884 | 297 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11740953 | 297 mm | Negro sobre rojo y amarillo | Peróxido orgánico 5.2 | 1 unidad | cada uno |
| 10090284 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10102414 | 100 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10224894 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11780993 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11731003 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 250/rollo | 1 rollo |
| 10162454 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10305964 | 200 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10575884 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11790993 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11734894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 11724894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 11711003 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 10204514 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10420884 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10402034 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 1 unidad | cada uno |
| 10401844 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 3/paq. | cada uno |
| 10225053 | 50 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 7/paq. | cada uno |
| 11704894 | 297 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11700234 | 100 mm | Transparente | Sustancia peligrosa 9 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11790224 | 100 mm | Transparente | Sustancia corrosiva 8 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11780224 | 100 mm | Transparente | Sustancia oxidante 6 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11700214 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11720214 | 297 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11750244 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11710214 | 200 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11770224
Marca: Brady™ 223582
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 6.1RL-100*100-B7541 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Sustancia tóxica 6 |
| Tipo de producto | Señal de transporte |
| Color | Transparente |
| Mostrar más Mostrar menos |