Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Señales y rótulos
- Señales de peligro físico
- Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Código de producto. 10225053
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
297 mm
Color:
Blanco sobre verde
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre rojo y amarillo
Negro sobre verde
Transparente
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias tóxicas
Diversos artículos y sustancias peligrosas 9
Gas no inflamable ni tóxico 2
Peróxido orgánico 5.2
Sustancia corrosiva 8
Sustancia corrosiva 8
Sustancia oxidante 6
Sustancia peligrosa 9
Sustancia tóxica 6
Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1
Sustancias peligrosas para el medio ambiente
Sustancias tóxicas y nocivas 6.1
Cantidad:
1 unidad
250/rollo
3/paq.
7/paq.
Unit Size:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
| Product Code. | Altura (métrico) | Color | Texto mostrado | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10225053 | 50 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 7/paq. | cada uno |
| 10725505 | 100 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 10254844 | 200 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11754884 | 297 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11740953 | 297 mm | Negro sobre rojo y amarillo | Peróxido orgánico 5.2 | 1 unidad | cada uno |
| 10090284 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10102414 | 100 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10224894 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11780993 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11731003 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 250/rollo | 1 rollo |
| 10162454 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10305964 | 200 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10575884 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11790993 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11734894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 11724894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 11711003 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 10204514 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10420884 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10402034 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 1 unidad | cada uno |
| 10401844 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 3/paq. | cada uno |
| 11704894 | 297 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11700234 | 100 mm | Transparente | Sustancia peligrosa 9 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11790224 | 100 mm | Transparente | Sustancia corrosiva 8 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11780224 | 100 mm | Transparente | Sustancia oxidante 6 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11770224 | 100 mm | Transparente | Sustancia tóxica 6 | 250/rollo | 1 ROLL |
| 11700214 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11720214 | 297 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11750244 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11710214 | 200 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 10225053
Brand: Brady™ 250206
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 302-TRI 050-B7541 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 7/paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Triangular |
| Texto mostrado | Advertencia de sustancias tóxicas |
| Tipo de producto | Señal de transporte |
| Color | Negro sobre amarillo |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?