Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado para el transporte de sustancias infecciosas
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ADR 6.2-100*100-B7541 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 100,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Romboide |
| Mostrar más |