Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado para el transporte de sustancias infecciosas
Código de producto. 10080284
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10080284 200 mm 200,00 mm cada uno
10755145 100 mm 100,00 mm cada uno
11744884 297 mm 297,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080284 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 257535
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 6.2-200*200-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Romboide
Texto mostrado 6
Color Negro sobre blanco