Learn More
Brady™ Laminated Polyester Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Descripción
- Poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-SA-100X100/1-B |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Mostrar más |