Learn More
Brady™ Signo de radiación láser de poliéster laminado
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes
Advertencia de rayo láser
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 315-B7541 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Mostrar más |