Learn More
Brady™ Signo de radiación láser de poliéster laminado
Código de producto. 11780184
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes
Advertencia de rayo láser
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11780184 Advertencia de rayo láser cada uno
11760194 Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11780184 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223395
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 309-TRI 315-B7541
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 315 mm
Temperatura máxima 110 °C
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de rayo láser
Tipo de producto Señal de radiación láser
Color Negro sobre amarillo