Learn More
Brady™ Etiquetas de embalaje de poliéster laminado
Código de producto. p-8004157
Click to view available options
Altura (métrico):
74 mm
74 mm
Mostrar texto:
Arriba
Manipular con cuidado o No correr
Mantener seco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10795685
Marca: Brady™ 257533
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Descripción Packaging Labels
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color White on Red
Pantalla Consignment
Acabado Gloss
Formato Card
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Mostrar texto Manipular con cuidado o No correr
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Sign/Card
Cantidad 1 Ea.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 210 x 148 mm
Longitud (imperial) 8.27 in.
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (imperial) 5.83 in.
Anchura (métrico) 148 mm
Altura (imperial) 8.27 in.
Altura (métrico) 74 mm
Alternate Part Number PIC 012-148\*210-B7541