Learn More
Brady™ Etiquetas de embalaje de poliéster laminado
Código de producto. 10041394
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
74 mm
74 mm
Mostrar texto:
Arriba
Manipular con cuidado o No correr
Mantener seco
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Mostrar texto unitSize
10041394 74 mm Mantener seco cada uno
10795685 74 mm Manipular con cuidado o No correr cada uno
10585884 74 mm Arriba cada uno
10775515 74 mm Manipular con cuidado o No correr cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10041394 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 257528
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Descripción Packaging Labels
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color Black on White
Pantalla Consignment
Acabado Gloss
Formato Card
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Mostrar texto Mantener seco
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Sign/Card
Cantidad 1 Ea.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 105 x 74 mm
Longitud (imperial) 4.13 in.
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (imperial) 2.91 in.
Anchura (métrico) 74 mm
Altura (imperial) 4.13 in.
Altura (métrico) 74 mm
Alternate Part Number PIC 010-074*105-B7541