Learn More
Brady™ Cinta antideslizante montada de poliéster laminado
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo
- Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ANTISKID TAPE BLACK 25MMX18M |
| Descripción | Cinta antideslizante montada en rollo: negra |
| Dimensiones (L x An) | 18 m x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida |
| Longitud (imperial) | 59.1 ft. |
| Longitud (métrico) | 18 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Grosor | 0,162 mm |
| Mostrar más |