Learn More
Brady™ Cinta antideslizante montada de poliéster laminado
Código de producto. 11711665
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Dimensiones (L x An):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11711665 Rojo 18 m x 50 mm 1 rollo
11791655 Negro 18 m x 300 mm 1 rollo
11751655 Negro 18 m x 25 mm 1 rollo
11781655 Negro 18 m x 150 mm 1 rollo
11771655 Negro 18 m x 100 mm 1 rollo
11721665 Rojo 18 m x 100 mm 1 rollo
6 options
Código de producto. 11711665
Marca: Brady™ 078198
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
  • Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Alternate Part Number BRIGHT ANTI-SLIP TAPE RED 50MMX18M
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: roja
Dimensiones (L x An) 18 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 59.1 ft.
Longitud (métrico) 18 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 1.97 in.
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo
Material Poliéster
Tipo Cinta antideslizante montada