Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Código de producto. 11700174
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Texto mostrado:
Usar calzado de protección
Usar cubrezapatos
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Uso de capucha protectora
Utilice la protección de la cabeza de seguridad
Utilice protección ocular
Utilizar ropa de protección
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro (métrico) Texto mostrado unitSize
11700174 310 mm Usar calzado de protección cada uno
10161974 200 mm Usar protección respiratoria cada uno
10613195 100 mm Utilice protección ocular cada uno
10294844 100 mm Usar protector de cara cada uno
10204854 200 mm Usar protector de cara cada uno
10112264 200 mm Usar protección total cada uno
10274794 200 mm Utilice la protección de la cabeza de seguridad cada uno
10643385 100 mm Usar cubrezapatos cada uno
10396144 200 mm Usar cubrezapatos cada uno
10205094 200 mm Utilizar ropa de protección cada uno
10204564 100 mm Uso de capucha protectora cada uno
10451264 200 mm Uso de capucha protectora cada uno
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11700174
Brand: Brady™ 222565
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señales obligatorias para contribuir a la seguridad personal
  • Cumple las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la directiva 92/58/CEE de la UE
  • Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 110 °C
  • Specifications
    Alternate Part Number PIC 280-DIA 315-B7541
    Material Poliéster
    Cantidad 1 unidad
    Tipo de adhesivo Acrílico permanente
    Descripción Poliéster laminado
    Diámetro (métrico) 310 mm
    Temperatura máxima 110 °C
    Grosor 0,024 mm
    Forma Redondo
    Texto mostrado Usar calzado de protección
    Tipo de producto Señal obligatoria
    Color Blanco sobre azul