Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Descripción
Señal, obligatoria - Se requiere el uso de cubrecabezas
- Cumple con las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la Directiva de la UE 92/58/CEE
- Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 120 °C
- diámetro de 100 mm
- Azul o blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 280-DIA 100-B7541 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Grosor | 0,024 mm |
| Forma | Redondo |
| Texto mostrado | Usar cubrezapatos |
| Mostrar más |