Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Descripción
Señal, obligatoria - Se requiere el uso de cubrecabezas
- Cumple las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la directiva 92/58/CEE de la UE
- Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 120 °C
- Diámetro de 100 mm
- Azul o blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 250-DIA 100-B7541 (BRANDED) |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Grosor | 0,024 mm |
| Mostrar más |