Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Código de producto. 10204854
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Texto mostrado:
Usar calzado de protección
Usar cubrezapatos
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Uso de capucha protectora
Utilice la protección de la cabeza de seguridad
Utilice protección ocular
Utilizar ropa de protección
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10204854
Marca: Brady™ 250130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señales obligatorias para contribuir a la seguridad personal
Señal, obligatoria - Se requiere el uso de cubrecabezas
  • Cumple con las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la Directiva de la UE 92/58/CEE
  • Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 120 °C
  • diámetro de 100 mm
  • Azul o blanco
Specifications
Alternate Part Number PIC 265-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Diámetro (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 110 °C
Grosor 0,024 mm
Forma Redondo
Texto mostrado Usar protector de cara
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.