Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster laminado
Código de producto. 10112264
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Texto mostrado:
Usar calzado de protección
Usar cubrezapatos
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Uso de capucha protectora
Utilice la protección de la cabeza de seguridad
Utilice protección ocular
Utilizar ropa de protección
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Texto mostrado unitSize
10112264 200 mm Usar protección total cada uno
10161974 200 mm Usar protección respiratoria cada uno
10613195 100 mm Utilice protección ocular cada uno
10294844 100 mm Usar protector de cara cada uno
10204854 200 mm Usar protector de cara cada uno
10274794 200 mm Utilice la protección de la cabeza de seguridad cada uno
10643385 100 mm Usar cubrezapatos cada uno
10396144 200 mm Usar cubrezapatos cada uno
10205094 200 mm Utilizar ropa de protección cada uno
10204564 100 mm Uso de capucha protectora cada uno
10451264 200 mm Uso de capucha protectora cada uno
11700174 310 mm Usar calzado de protección cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10112264 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señales obligatorias para contribuir a la seguridad personal
Señal, obligatoria - Se requiere el uso de cubrecabezas
  • Cumple con las normas NF X 08-003-1 y 08-003-3 N X y la Directiva de la UE 92/58/CEE
  • Resistente a productos químicos, al agua, a la luz UV, a los rasguños y a la abrasión y a temperaturas de hasta 120 °C
  • diámetro de 100 mm
  • Azul o blanco
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 264-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Diámetro (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 110 °C
Grosor 0,024 mm
Forma Redondo
Texto mostrado Usar protección total
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul