Learn More
Brady™ Señales de protección de las manos obligatoria de poliéster laminado
Código de producto. 11740174
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11740174
Marca: Brady™ 222610
Solo quedan null
Especificaciones
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de obligación Guantes de protección
Temperatura mín. (métrico) - 13 °C
Grosor 0,024 mm
Forma Redondo
Texto mostrado Guantes de protección
Tipo de producto Guantes protectores
Color Blanco sobre azul