Learn More
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado
Código de producto. 11725583
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Morado
Rojo
Verde
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura del carácter (métrico) unitSize
11725583 Verde 8 mm 1 rollo
11785563 Gris 13 mm 1 rollo
11765563 Verde 13 mm 1 rollo
11745583 Gris 8 mm 1 rollo
11795563 Morado 13 mm 1 rollo
11755583 Morado 8 mm 1 rollo
11745563 Rojo 13 mm 1 rollo
11705583 Rojo 8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11725583 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 272493
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Descripción Pipe Markers - Eau
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Verde
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Polyester
Tipo de producto Etiquetadora
Mostrar texto Eau
Para utilizar con (aplicación) Pipe and valve marking
Idiomas French
N.° por paquete 505/rollo
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 60 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 2.36 in.
Altura (métrico) 60 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Alternate Part Number PMF-EAU-GR3-RLL090