Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; rayo láser
Código de producto. 15386827
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Material unitSize
15386827 Poliéster paquete de 3
1 options
Código de producto. 15386827
Marca: Brady™ 826911
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W004-Tri 100-PE-SHEET/3
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 3/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo