Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Código de producto. p-7159883
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15396827 100 mm 87 mm paquete de 3
15644737 200 mm 173 mm cada uno
15654737 315 mm 273 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15396827
Marca: Brady™ 828835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 3/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo