Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017-Tri 200-PE-CRD/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?