Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Código de producto. 15644737
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15644737 200 mm 173 mm cada uno
15396827 100 mm 87 mm paquete de 3
15654737 315 mm 273 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15644737
Marca: Brady™ 828836
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifikationer
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 200-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.