Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: Floor level obstacle
Código de producto. 15684697
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15684697 315 mm 273 mm cada uno
15664697 50 mm 43 mm paquete de 7
15674697 100 mm 87 mm paquete de 3
15565085 200 mm 173 mm cada uno
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15684697
Brand: Brady™ 827357
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W007-Tri 315-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 273 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo