Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Electricity
Código de producto. 15664717
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15664717 315 mm 273 mm cada uno
15634717 50 mm 43 mm paquete de 7
15644717 100 mm 87 mm paquete de 3
15654717 200 mm 173 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15664717
Marca: Brady™ 828097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 315-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 273 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo