Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Description
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P004-Dia 200-PE-CRD/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 0,099 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Show More |