Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited
Código de producto. p-7159837
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15664577
Marca: Brady™ 822143
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 050-PE-SHEET/2
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad Paquete de 2
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Diámetro (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Rojo