Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - First aid
Código de producto. 15614297
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15614297 200 mm 200 mm cada uno
15694287 100 mm 100 mm cada uno
15604297 148 mm 148 mm cada uno
15624297 315 mm 315 mm cada uno
15634297 400 mm 400 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15614297
Marca: Brady™ 814597
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-200x200-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde