Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire ladder
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F003-148x148-PE-CRD/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 148 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 148 mm |
| Mostrar más |